Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 100
Codice prodotto. 15962810 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
76 mm
260 mm
580 mm
Larghezza (sistema metrico):
102 mm
410 mm
680 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15962810 580 mm 680 mm pezzi 50
15942810 76 mm 102 mm pezzi 100
15952810 260 mm 410 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15962810 Fornitore Sartorius Stedim Biotech™ N. del fornitore FT2527580680K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    268.43€ / pezzi 50
    Risparmia 108.57€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
  • Highly pure paper grade.
  • Ideal for blotting and chromatography.
  • Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
  • Non-sterile, bulk packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 50/Pk, 195 g/m2
Dimensioni (L x P) 580 mm × 680 mm
Spessore pellicola 0.35 mm
Formato Sheet
Grado FN 100
Materiale Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash)
Larghezza (sistema metrico) 680 mm
Lunghezza (sistema metrico) 580 mm