Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 3
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
185 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 100/Pk, 90 g/m2 |
| Dimensioni (L x P) | 185 mm × 580 mm |
| Spessore pellicola | 0.19 mm |
| Formato | Sheet |
| Grado | FN 3 |
| Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
| Larghezza (sistema metrico) | 580 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 185 mm |