Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 30
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
580 mm
Larghezza (sistema metrico):
305 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 25/Pk, 320 g/m2 |
| Dimensioni (L x P) | 580 mm × 600 mm |
| Spessore pellicola | 0.9 mm |
| Formato | Sheet |
| Grado | FN 30 |
| Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
| Larghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 580 mm |