Learn More
Cole Parmer Chromatography Research Supplies PURESEP-T™ Septa
Codice prodotto. 11844401 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11844401 50/Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11844401 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0199420
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Chromatography Research Supplies PURESEP-T™ Septa are made of PTFE and polyimide films on silicone rubber bases. PTFE gives maximum inertness and low bleed
Specifica
Product Type Low Bleed Septum
Temperatura (sistema imperiale) max 437°F
Temperatura (sistema metrico) max 225°C
Materiale Silicone with PTFE and Polyimide Films
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Quantità 50/Pk.