Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ FM 15/2 SiOH Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 12884431 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12884431 90 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12884431 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 730881
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For automated systems or vacuum manifolds
  • Automated systems or CHROMABOND™ vacuum manifolds
  • Polypropylene column, polyethylene filter element
  • High loading capacity and separation efficiency
  • Constant back pressure, airtight sealing
  • Standard Luer port For automated solid phase extraction, parallel flash purification/synthesis, high throughput screening/purification.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Flash Column
Tipo di colonna Flash Column
Da utilizzare con (apparecchiatura) Biotage FlashMaster Systems