Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 NH2 Polypropylene Flash Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
:
I.D.: 36mm
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 255 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Flash Column |
| Tipo di colonna | Flash Column |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf |