Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 12787740 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
116 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12787740 116 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12787740 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732801
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for Flash separations from 10 mg up to 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylene Flash Column provides convenient operation and reliable upscaling
  • Increases flexibility considerable program of different phases and modifications
  • Saves time and money convenient prices, short delivery times
  • Increases analytical safety high pressure stability up to 21 bar / 300 psi (21 bar for cartridges < 40 g, 15 bar for 80 g and 120 g cartridges, 12 bar for cartridges > 200 g) excellent separation efficiency, good reproducibility
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Colonna per cromatografia flash
Tipo di colonna Colonna per cromatografia flash
Da utilizzare con (apparecchiatura) Utilizzo diretto con Teledyne Isco Companion™, Rif