Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 200 C18 ec Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 10742247 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
I.D.: 60mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10742247 I.D.: 60mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10742247 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732816
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Flash Column
Tipo di colonna Flash Column
Da utilizzare con (apparecchiatura) Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf