Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 4 C18 ec Polypropylene Flash Column
Codice prodotto. 12877501 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
I.D.: 12.4mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12877501 I.D.: 12.4mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12877501 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732810
In stock
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 98 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Flash Column
Tipo di colonna Flash Column
Da utilizzare con (apparecchiatura) Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf