Learn More
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 80 C18 ec Polypropylene Flash Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
:
I.D.: 30.8mm
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Flash Column |
| Tipo di colonna | Flash Column |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Directly Used in The Teledyne Isco Companion, Rf |