Learn More
Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) License
Codice prodotto. 31903479 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chromeleon CDS
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31903479 Chromeleon CDS Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31903479 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7100.0108
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Single Edition (SE) Chromeleon™ CDS license enabling control of one Thermo Scientific instrument with data acquisition, processing, and reporting capabilities.
  • Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) license for control of one Thermo Scientific instrument
  • Includes one client enabling local or remote instrument control
  • Supports instrument control, data acquisition, processing, and reporting
  • Includes Instrument Controller and Class 1 instrument license
  • Includes Data Client, Instrument Operation, and Report Designer Pro
  • Includes Fraction Collection functionality
  • SE license is a stand-alone license and cannot be added to an existing Chromeleon installation
  • Non-Thermo Scientific instruments cannot be added to this configuration
  • License must be ordered with the appropriate license key or license code depending on Chromeleon version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Data System
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromeleon CDS
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.