Learn More
Thermo Scientific Chromeleon™ Enterprise Client
Codice prodotto. 31906283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sistema operativo:
Windows 11
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sistema operativo Dimensione della confezione
31906283 Windows 11 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31906283 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 7200.0300
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Enterprise Client license provides tools for post-acquisition data processing, compliance, and reporting.
Includes:
  • Data Client for data processing
  • Compliance tools, enabling user management, object audit trails, versioning and electronic signatures
  • Instrument Operation (both locally and remotely)
  • Virtual Column Complete, enabling modeling of both isocratic and linear gradient separations
  • Report Designer Pro for creation and/or charting of custom Excel-style formulas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Chromatography Software
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromeleon CDS
Certificazione/Conformità 21 CFR
Linea di prodotti Chromeleon 7
Sistema operativo Windows 11
Quantità 1 Ea.