Learn More
Chromium, AAS standard solution, Specpure™ Cr 1000μg/mL
Codice prodotto. 11389149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389149 100 mL 100mL
11356339 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088059.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-02-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare CrN3O9
Molecular Weight (g/mol) 238.01
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
IUPAC Name chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium
Nota nome AAS
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydrochloric acid: 5%; Chromium(III) nitrate nonahydrate: 0.77%; Water: 94.23%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid