Learn More
Chromium granules, -4+7 mesh, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11370188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11370188 50 g 50g
11390188 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042926.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium
Colore Gray
Aspetto Gray granules
Densità 7.19g/cm3
Quantità 50 g
Dimensioni maglia -4+7 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Granular