Learn More
Chromium hexacarbonyl, 99+%
Codice prodotto. 10687362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687362 10 g Glass bottle 10g
10542744 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13007-92-6
Formula molecolare C6CrO6
Molecular Weight (g/mol) 220.06
Numero MDL MFCD00010945
InChI Key KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC Name carbon monoxide;chromium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Specifica
Punti di ebollizione 220°C
Materiale o nome chimico Chromium hexacarbonyl
Punto di fusione 150°C
Colore White through Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Cr(CO)6
Indice di Merck 15, 2236
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Peso formulazione 220.06
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium hexacarbonyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium carbonyl