Learn More
Chromium(II) chloride, 90%
Codice prodotto. 10154850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10154850 5 g Glass bottle 5g
10521861 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10154850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223810050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10049-05-5 | Cl2Cr | 122.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-05-5
Formula molecolare Cl2Cr
Molecular Weight (g/mol) 122.9
Numero MDL MFCD00010947
Sinonimo Chromous chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(II) chloride
Punto di fusione 824.0°C
Nota nome 90%
Colore Gray to Green
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Argentometry)
Formula lineare CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Indice di Merck 15, 2248
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Peso formulazione 122.9
Percent Purity 90%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(II) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.