Learn More
Chromium(II) chloride, anhydrous, 97%
Codice prodotto. 11333486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11333486 5 g 5g
11343486 25 g 25g
11353486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11333486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14342.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, water and active metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-05-5
Formula molecolare CrCl2
Numero MDL MFCD00010947
Sinonimo Chromous chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(II) chloride
Punto di fusione 824°C
Nota nome anhydrous
Quantità 5 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 2.878
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,2244
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Peso formulazione 122.9
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromic(II) chloride