Learn More
Chromium(III) acetylacetonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10750701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750701 100 g Plastic bottle 100g
10521641 5 g Glass Bottle 5g
10279873 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10750701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192131000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21679-31-2
Formula molecolare C15H21CrO6
Molecular Weight (g/mol) 349.32
Numero MDL MFCD00000015 MFCD00000015
InChI Key JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Sinonimo chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC Name chromium;(Z)-4-oxoniumylidenepent-2-en-2-olate
SMILES [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) acetylacetonate
Punto di fusione 212°C
Colore Maroon to Purple
Punti di ebollizione 340°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 14.4 to 15.3% (Cr)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 349.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) acetylacetonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.