Learn More
Chromium(III) chloride, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 10793381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793381 25 g Flacone in plastica 25g
10185583 5 g Glass bottle 5g
10752564 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 190470250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-73-7 | Cl3Cr | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-73-7
Numero MDL MFCD00010948
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) chloride
Punto di fusione 1152.0°C
Nota nome 99%
Colore Purple
Forma fisica Shiny Fluffy Powder or Flakes
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula molecolare Cl3CrH12O6
Formula lineare CrCl3
Fieser 15,95
Indice di Merck 15, 2226
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Molecular Weight (g/mol) 266.44
Peso formulazione 158.36
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.76