Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min
Descrizione
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Punto di fusione | 83°C |
| Colore | Black to Green |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,2222 |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether |
| IUPAC Name | trichlorochromium;hexahydrate |
| Peso formulazione | 266.45 (158.35 Anhydrous) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Chromium(III) chloride hexahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate