Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11310939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11310939 5 g 5g
11300939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11310939 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010686.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10060-12-5
Formula molecolare Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
Numero MDL MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 83°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.835 g/mL
Formula lineare CrCl3·6H2O
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,2222
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 266.45 (158.35 Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate