Learn More
Chromium(III) Nitrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10704371 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 g, recipiente in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10704371 500 g, recipiente in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10704371 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/5560/53
Quantità Prezzo
1 154.76€ / 500g
4 143.82€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 60°C
CAS 7789-02-8
Colore Black
pH 2.0 to 3.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CrN3O9
Numero MDL 149659
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 238.01
Peso formulazione 400.14g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.