Learn More
Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate, 99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662430 500 g Flacone in polietilene 500g
15642430 100 g Flacone in polietilene 100g
15652430 2 kg Flacone in polietilene 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15662430 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 239259500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-02-8
Formula molecolare CrN3O9
Molecular Weight (g/mol) 238.01
Numero MDL MFCD00149659
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC Name chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Punto di fusione 60°C
Colore Black to Blue
Quantità 500 g
Formula lineare Cr(NO3)3 · 9H2O
Numero UN UN2720
Peso formulazione 400.15g/mol
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals or Chunk(s)
Densità 1.89g/cm3