Learn More
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 99%
Codice prodotto. 10124990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10124990 500 g Flacone in plastica 500g
10511281 5 g Glass bottle 5g
10092830 100 g Flacone in plastica 100g
10092820 1 kg Flacone in plastica 1kg
10399123 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10124990 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 219205000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-02-8
Numero MDL MFCD00149659
InChI Key PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC Name chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifications
Materiale o nome chimico Chromium(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 60.0°C
Nota nome 99%
Colore Black to Purple
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Chunks
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula molecolare CrN3O9·9H2O
Formula lineare Cr(NO3)3·9H2O
Indice di Merck 14,2226
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 400.14
Peso formulazione 400.14
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.