Learn More
Chromium(III) Oxide, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15695360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15695360 2 kg Flacone in polietilene 2kg
15685360 100 g Flacone in polietilene 100g
15605370 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15695360 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3937032KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-38-9
Formula molecolare Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifica
Punti di ebollizione 4000°C
Materiale o nome chimico Chromium(III) oxide
Punto di fusione 2435°C
Colore Green
Quantità 2 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 151.99g/mol
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 5.2g/cm3