Learn More
Chromium(Iii) Oxide, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15691740 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691740 25 g Flacone in polietilene 25g
15601750 5 g Flacone in polietilene 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15691740 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 20306825G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder, 99.9% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1308-38-9
Formula molecolare Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifica
Punti di ebollizione 4000°C
Materiale o nome chimico Chromium(Iii) Oxide
Punto di fusione 2435°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 151.99g/mol
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 5.2g/cu.cm