Learn More
Chromium(III) Oxide, Green, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10714371 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10714371 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10714371 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/5680/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 4000°C
Punto di fusione 2435°C
CAS 1308-38-9
Colore Green
pH 5 to 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare Cr2O3
Numero MDL MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 151.99
Peso formulazione 151.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica