Learn More
Chromium Isotopic Standard: Cr @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cr-50), VHG™
Codice prodotto. 17964356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964356 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17964356 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS50CR50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chromium Isotopic Standard: Cr @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium 50
CAS 14304-94-0
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Chromium 50
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 50Cr
Sinonimo 50Cr
SMILES [50Cr]
IUPAC Name Chromium 50
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 49.95
Quantità 50 mL
Peso formulazione 49.946 g/mol