Learn More
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11361198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361198 10 g 10g
11381198 100 g 100g
11371198 500 g 500g
11391198 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11361198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010147.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Apparent density 2.0-3.0g/cm3 | CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifications
Materiale o nome chimico Chromium
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Quantità 10 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium powder
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..