Learn More
Chromium powder, -200 mesh, 99.94% (metals basis)
Codice prodotto. 11381329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11381329 25 g 25g
11371329 100 g 100g
11391329 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11381329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013796.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Chromium, Cr, CAS Number-7440-47-3, chrome, chromium, elemental, ccris 159, chrome french, compounds, chrom, chrom german, cromo, metal, chromium, metal, 500g, Gray powder, 99.95% (Metals basis), CHEBI:28073, DOT Class: 4.1, Packaging Group: III, 231-157-5, H228 | CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium powder
Colore Silver
Quantità 25 g
Dimensioni maglia −200 mesh
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium