Learn More
Chromium sputtering target, 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484785 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15484785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040843.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-47-3
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Cr
Numero MDL MFCD00010944
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
IUPAC Name chromium
Molecular Weight (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Percent Purity 99.95%