Learn More
Chromium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
81.00€ - 182.00€
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5
Formula molecolare Cr2H8N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.06
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Visualizza altre specifiche
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10086563 Vedere i documenti SPEX Certiprep
PLCR2-3Y
125mL Triple-leached LDPE bottle 81.00€
125mL Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
11-05-2020
Aggiungi al carrello
10000482 Vedere i documenti SPEX Certiprep
PLCR2-3X
500mL Triple-leached LDPE bottle 182.00€
500mL Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
11-05-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
AnalyteConcentration
Cr10,000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Identificatori chimici
7789-09-5
252.06
24600
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Cr2H8N2O7
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Specifica
Chromium Standard
97.9
Cr2H8N2O7
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24600
Triple-leached LDPE bottle
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
125mL
7789-09-5
97.9
Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl    1000μg/mL    PLCR1-2X    10,000    PLCR1-3XH2O    1000μg/mL    PLCR9-2X    10,000    PLCR9-3X
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
252.06
Assurance
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
5% HNO3
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Product intended for laboratory use only