Learn More
Chromium Trioxide, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
White Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749323 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31749323 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCC0550500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium Trioxide
CAS 1333-82-0
Colore Purple to Red
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CrO3
Numero MDL MFCD00010952
Sinonimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Cr](=O)=O
IUPAC Name trioxochromium
Molecular Weight (g/mol) 99.99
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Percent Purity ≥ 98%
Grado ACS
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle