Learn More
Chromium(Vi) Oxide, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15652880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15652880 50 g 50g
15642880 250 g 250g
15632880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15652880 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2708150G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(Vi) Oxide
Quantità 50 g
Numero UN 1463
Peso formulazione 99.99g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
Grado ACS/puriss. p.a.