Learn More
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Chromium(Vi) Oxide |
Quantità | 5 g |
Numero UN | 1463 |
Peso formulazione | 99.99g/mol |
Percent Purity | 99.9% (trace metals basis) |
Grado | ReagentPlus™ |