Learn More
Chromium (VI) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30360458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360458 100 g 100g
30356801 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30360458 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC432770100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare Cr O3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Sinonimo Chromia, Chromic Anhydride, Chromic Trioxide, Chromium Oxide, Chromium Trioxide, Chromium(VI) Trioxide, Monochromium Trioxide
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium (VI) oxide
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/Cr.3O
Peso formulazione 99.9253