Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ MV Cellulose Mixed Esters Syringe Filters
Easily and quickly purify aqueous and polar solutions. Macherey-Nagel™ Chromafil™ MV Cellulose Mixed Esters Syringe Filters are hydrophilic membranes with very low adsorption. They are simple to use: just fill the syringe with the sample and place the filter on the tip.
129.00€ - 515.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable at 121°C (30 min.)
Certificazione/Conformità HPLC certified
Volume morto 80 μL
Monouso Single-use
Materiale Mixed Cellulose Ester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
11370455
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729004.400
0.45 μm 400Pack
515.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10244142
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729006
0.2 μm 100Pack
129.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10025811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729004
0.45 μm 100Pack
129.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Chromafil™ syringe filters remove unwanted particles from liquid or gas samples to prevent contamination and clogging of sensitive instrumentation that can lead to downtime. Filtering samples increases the lifetime of chromatographic columns and equipment, gives more consistent and reproducible results, and saves time and money.
  • Color coded for easy identification of membrane type
  • Low content of extractable compounds
  • Fast flow geometry for easy filtration
  • Low hold-up volume for maximum filtrate recovery
  • Luer lock inlet for safe connection on the high pressure side
  • HPLC certified, with stabilizing crash plate to prevent membrane breakage
  • Designed to be compatible with all common automated filtration systems
  • Ideal for GC, HPLC and UHPLC sample filtration
Specifica
Specifica
Autoclavable at 121°C (30 min.)
80 μL
Mixed Cellulose Ester
4.91 cm2
Polypropylene
Luer lock
>12 bar
5 to 100 mL
HPLC certified
Single-use
Non-sterile
Aqueous or polar solutions, low particle load
Hydrophilic
Luer
Syringe Filter
25 mm