Learn More
Chromogranin A Antibody (CHGA/1815R), DyLight 680, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607969 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607969 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607969 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254363FR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chromogranin A
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone CHGA/1815R
Coniugato DyLight 680
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1113
Target Species Human, Rat (Negative)
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus