Learn More
Chromoionophore VI, TRC
Codice prodotto. 30367334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367334 5 mg 5mg
30364819 50 mg -
30355423 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4329305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138833-47-3
Formula molecolare C38H46Br2O5
Molecular Weight (g/mol) 742.59
Sinonimo 4',5'-Dibromofluorescein Octadecyl Ester, ETH 7075, 2-(4,5-Dibromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-benzoic Acid Octadecyl Ester
IUPAC Name octadecyl 2-(4,5-dibromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Chromoionophore VI
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Peso formulazione 740.1712