Learn More
Chromone-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chromone-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Formula molecolare | C10H6O4 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O |
| IUPAC Name | 4-oxochromene-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.15 |
| Peso formulazione | 190.0266 |