Learn More
Chromosulfuric acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10511574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511574 2.5 L Glass bottle 2.50L
10722961 1 L Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10511574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    130.00€ / 2.5L
    Risparmia 4.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 65272-71-1 | Molecular Formula: Cr2K2O7·H2O4S | Molecular Weight: 200.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65272-71-1
Formula molecolare Cr2K2O7·H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 200.237
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
IUPAC Name dipotassium;chromium;dihydroxide;dihydrate
SMILES O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromosulfuric acid
Colore Brown to Brown-Red
Punti di ebollizione 330.0°C
Densità 1.8400g/mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.84
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)