Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Codice prodotto. 17353333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
10µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17353333 50 μL 50µL
17343333 10 μL 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17353333 Fornitore Proteintech N. del fornitore gb2AF48850
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
GFP VHH conjugated to Alexa Fluor™ 488.
  • anti-GFP VHH/ Nanobody conjugated to a fluorescent dye for IF/ microscopy
Specifica
Clonality Monoclonal
Quantità 50 μL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC)
Coniugato Alexa Fluor™ 488
Target Specificity AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles. Aliquot upon arrival. Protect from light. Stable for 6 months.