Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Codice prodotto. 17303343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17303343 10 μL 10µL
17313343 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17303343 Fornitore Proteintech N. del fornitore gba48810
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
GFP VHH conjugated to ATTO 488.
  • anti-GFP VHH/ Nanobody conjugated to a fluorescent dye for IF/ microscopy
Specifications
Clonality Monoclonal
Quantità 10 μL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC)
Coniugato ATTO488
Target Specificity AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4™C. Stable for 6 month. Do not freeze. Protect from light.