Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Agarose
Codice prodotto. 17323363
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
17323363 100 Reactions 100 reazioni
17313363 10 Reactions 10 reazioni
17333363 20 Reactions 20 reazioni
17343363 200 Reactions 200 reazioni
17353363 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17323363 Fornitore Proteintech N. del fornitore GTMA100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Agarose are affinity beads for IP of GFP-fusion proteins.
  • Comprises a GFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifica
Capacità di legame 10 μL slurry bind more than 8 μg of recombinant GFP
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Label or Dye Magnetic Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 100 Reactions