Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetic Particles M-270
Product Code. 17353353
Change view
Click to view available options
Sufficient For:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Packungsgröße:
10 reactions
100 reactions
20 reactions
200 reactions
400 reactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sufficient For Packungsgröße
17353353 10 Reactions 10 reactions
17363353 100 Reactions 100 reactions
17373353 20 Reactions 20 reactions
17383353 200 Reactions 200 reactions
17393353 400 Reactions 400 reactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17353353 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. GTD10
 Restricted Item
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
GFP-Trap™ Magnetic Particles M-270 for immunoprecipitation (IP) of GFP-tagged proteins.
  • GFP-Trap™ Magnetic Particles M-270 is highly recommended, when very large proteins/complexes are investigated, and magnetic separation is needed for IP
  • Consists of a GFP VHH/ Nanobody coupled to Magnetic Particles M-270
Spezifikation
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
For Use With (Application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Target AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Label or Dye Magnetic Particles M-270
Species Alpaca
Sufficient For 10 Reactions
Binding Capacity 10 μL Slurry bind about 1 μg of Recombinant GFP
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.