Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose Beads
Descrizione
- Comprises a Halo-tag Nanobody /VHH conjugated to agarose beads
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Bersaglio | Halo-tag |
| Label or Dye | Agarose |
| Specie | Alpaca |
| Sufficiente per | 10 Reactions |