Learn More
Proteintech ChromoTek Histone-Chromobody™ Plasmid (eGFP)
Codice prodotto. 17363523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μg
Dimensione della confezione:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17363523 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17363523 Fornitore Proteintech N. del fornitore tcg
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Histone-Chromobody™ fused to EGFP.
  • DNA plasmid encoding for anti-H2A-H2B VHH (anti-H2A-H2B Nanobody) fused to EGFP
Specifica
Quantità 20 μg