missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose

Codice prodotto. 17333383
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
17333383 10 Reactions 10 reazioni
17343383 100 Reactions 100 reazioni
17353383 20 Reactions 20 reazioni
17363383 200 Reactions 200 reazioni
17373383 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17333383 Fornitore Proteintech N. del fornitore mta10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ChromoTek's MK2-Trap Agarose are affinity beads for IP of MK2-fusion proteins.

  • Comprises a MK2 Nanobody/ VHH conjugated to agarose beads

Specifica

Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP
Bersaglio K2 (MAP kinase-activated protein kinase 2, MAPKAP-K2); Species-Reactivity: Tested on human, mouse, hamster; Posttranslational modifications: MK2-Trap recognizes unphosphorylated MK2 and Phospho-MK2 (Thr222). Specificity on Phospho-MK2 (Thr334) was not tested.
Label or Dye Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 10 Reactions
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.