missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose

Codice prodotto. 17323573
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
17323573 10 Reactions 10 reazioni
17333573 100 Reactions 100 reazioni
17343573 20 Reactions 20 reazioni
17353573 200 Reactions 200 reazioni
17363573 400 Reactions 400 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17323573 Fornitore Proteintech N. del fornitore yta10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Myc-Trap™ Agarose is an affinity reagent for IP and purification of Myc-tagged proteins.

  • Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to agarose beads

Specifica

Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio Myc-tag sequence motif EQKLISEEDL at the N-terminus, C-terminus, or internal site of the fusion protein. Endogenous c-myc is NOT bound.
Label or Dye Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 10 Reactions
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.