missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Descrizione
- Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to agarose beads
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year. |
| Da utilizzare con (applicazione) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Bersaglio | Myc-tag sequence motif EQKLISEEDL at the N-terminus, C-terminus, or internal site of the fusion protein. Endogenous c-myc is NOT bound. |
| Label or Dye | Agarose |
| Specie | Alpaca |
| Sufficiente per | 200 Reactions |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?